Adenosine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 1075 NOK
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosine 99%
Adenosine
Endogenous neurotransmitter.
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Smeltepunkt: 234…236 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005752
CAS-nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9