Cleland's reagens
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
BIA2948-10G BIA2948-25G BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA 2500 NOK
APOSBIA2948-10G APOSBIA2948-25G APOSBIA2948-5G
Cleland's reagens
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Smeltepunkt: 40…44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3