4-Aminophenylphosphate sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 895 NOK
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formel: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Smeltepunkt: 176 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 108084-47-5