D-(+)-Arabitol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
BIA4016-100G BIA4016-25G
APOSBIA4016-100GEA 3675 NOK
APOSBIA4016-100G APOSBIA4016-25G
D-(+)-Arabitol
D(+)-Arabitol
Producer of xylitol via biotransformation.
Formel: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004709
CAS-nummer: 488-82-4