L(-)-Arabitol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: L-(-)-Arabinitol, (2S,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, L-(-)-Arabitol, L-Arabinitol
BIA4017-100G BIA4017-50G BIA4017-25G
APOSBIA4017-100GEA 5000 NOK
APOSBIA4017-100G APOSBIA4017-50G APOSBIA4017-25G
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
MW: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 101…104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064290
CAS-nummer: 7643-75-6