H-Arg-AMC·2HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride
BIA4020-1G BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA 4475 NOK
APOSBIA4020-1G APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Formel: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
MW: 404,3 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00155578
CAS-nummer: 113712-08-6