7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
BIA4306-1MG BIA4306-5MG
APOSBIA4306-1MGEA 2250 NOK
APOSBIA4306-1MG APOSBIA4306-5MG
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Fluorescent DNA stain.
Formel: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077295
CAS-nummer: 7240-37-1
FN: 3462
ADR: 6.1,II