10,11-Dehydrocurvularin (from Penicillium citrinum)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIA4323-1MG BIA4323-5MG
APOSBIA4323-1MGEA 1175 NOK
APOSBIA4323-1MG APOSBIA4323-5MG
10,11-Dehydrocurvularin (from Penicillium citrinum)
10,11-Dehydrocurvularin
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 1095588-70-7