4-Bromo-A-23187
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Antibiotic A-23187, 4-bromo
BIB1001-1MG BIB1001-5MG
APOSBIB1001-1MGEA 1775 NOK
APOSBIB1001-1MG APOSBIB1001-5MG
4-Bromo-A-23187
4-Bromo-A-23187
Calcium ionophore, analog of calcium ionophore A23187.
Formel: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
MW: 602.52 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 76455-48-6