Bromfenolblått
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 680 NOK
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
Bromfenolblått
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Smeltepunkt: 279 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
Merck Indeks: 13,01429