2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Naphthyl b-D-galactopyranoside
BIB1427-250MG BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA 1300 NOK
APOSBIB1427-250MG APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₆
MW: 306,31 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00004056
CAS-nummer: 33993-25-8