4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Glc beta(1-4)Glc-β-pNP
BIB1431-100MG BIB1431-250MG BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA 895 NOK
APOSBIB1431-100MG APOSBIB1431-250MG APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Formel: C₁₈H₂₅NO₁₃
MW: 463,39 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00069845
CAS-nummer: 3482-57-3