(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 1175 NOK
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,26 g/mol
Smeltepunkt: 166 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065050
CAS-nummer: 7493-95-0