(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-1GEA 540 NOK
APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Smeltepunkt: 209…213 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064088
CAS-nummer: 3767-28-0