4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: PNPX, 4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
BIB1436-1G BIB1436-250MG
APOSBIB1436-1GEA 1450 NOK
APOSBIB1436-1G APOSBIB1436-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Formel: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Smeltepunkt: 158…160 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00047519
CAS-nummer: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1