Pyr-AMC
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: L-Pyroglutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin
BIB1445-100MG BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA 2875 NOK
APOSBIB1445-100MG APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₄
MW: 286,29 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00080240
CAS-nummer: 66642-36-2