Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) ≥96%
Leverandør: Apollo Scientific
BIB3001-10G BIB3001-5G
APOSBIB3001-10GEA 1475 NOK
APOSBIB3001-10G APOSBIB3001-5G
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) ≥96%
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00066635
CAS-nummer: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7