meso-Erythritol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
BIB6050-1KG BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA 930 NOK
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Formel: C₄H₁₀O₄
MW: 122,12 g/mol
Kokepunkt: 329…331 °C
Smeltepunkt: 120…123 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00004710
CAS-nummer: 149-32-6
EINECS: 205-737-3