L-Homocysteine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, H-HoCys-OH
BIB6065-100MG BIB6065-1G BIB6065-500MG
APOSBIB6065-100MGEA 1350 NOK
APOSBIB6065-100MG APOSBIB6065-1G APOSBIB6065-500MG
L-Homocysteine
L-Homocysteine
Formel: C₄H₉NO₂S
MW: 135,19 g/mol
Smeltepunkt: 263…265 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00151320
CAS-nummer: 6027-13-0
EINECS: 227-891-0