1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: alpha,beta-D-Mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, (3S,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
BIB6096-100G
APOSBIB6096-100GEA 2200 NOK
APOSBIB6096-100G
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Formel: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Smeltepunkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD05864874
CAS-nummer: 25941-03-1