4-Methyl-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-4-Me-DL-Trp-OH
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 2000 NOK
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,256 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00055987
CAS-nummer: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2