Miltefosine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6120-1G BIB6120-2.5G BIB6120-250MG
APOSBIB6120-1GEA 1700 NOK
APOSBIB6120-1G APOSBIB6120-2.5G APOSBIB6120-250MG
Miltefosine
Miltefosine
Formel: C₂₁H₄₆NO₄P
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133396
CAS-nummer: 58066-85-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III