Pyr-βNA
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-N-(Naphthalen-2-yl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide, L-Pyroglutamic acid beta-naphthylamide
BIB6266-5G BIB6266-1G BIB6266-250MG
APOSBIB6266-5GEA 8975 NOK
APOSBIB6266-5G APOSBIB6266-1G APOSBIB6266-250MG
Pyr-βNA
Pyr-βNA
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₂
MW: 254,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00055911
CAS-nummer: 22155-91-5
EINECS: 244-809-9
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III