1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: DiI, DiI perchlorate
BIB6289-100MG BIB6289-500MG BIB6289-50MG
APOSBIB6289-100MGEA 2250 NOK
APOSBIB6289-100MG APOSBIB6289-500MG APOSBIB6289-50MG
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Formel: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
MW: 933,885 g/mol
Smeltepunkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142354
CAS-nummer: 41085-99-8