Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Kuromanine Chloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-1-benzopyrylium Chloride
BIB6297-10MG BIB6297-5MG
APOSBIB6297-10MGEA 3500 NOK
APOSBIB6297-10MG APOSBIB6297-5MG
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Formel: C₂₁H₂₁O₁₁Cl
MW: 484,84 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064923
CAS-nummer: 7084-24-4