(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: p-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside
BIB6309-250MG BIB6309-500MG BIB6309-1G
APOSBIB6309-250MGEA 1700 NOK
APOSBIB6309-250MG APOSBIB6309-500MG APOSBIB6309-1G
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
(2S,3R,4S,5S)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formel: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Smeltepunkt: 201…202 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00151486
CAS-nummer: 1223-07-0