Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Leverandør: Apollo Scientific
BIBA1011-100MG BIBA1011-250MG
APOSBIBA1011-100MGEA 790 NOK
APOSBIBA1011-100MG APOSBIBA1011-250MG
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Formel: C₂₄H₃₁ClN₂O₄
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00672333
CAS-nummer: 201004-29-7