Fmoc-D-isoleucine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Fmoc-D-Ile-OH, (2R,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid
BIBA1019-1G BIBA1019-250MG BIBA1019-5G
APOSBIBA1019-1GEA 3775 NOK
APOSBIBA1019-1G APOSBIBA1019-250MG APOSBIBA1019-5G
Fmoc-D-isoleucine
Fmoc-D-isoleucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,418 g/mol
Smeltepunkt: 143…153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00080291
CAS-nummer: 143688-83-9