H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
Leverandør: Apollo Scientific
BIBA1021-1G BIBA1021-5G BIBA1021-10G
APOSBIBA1021-1GEA 1250 NOK
APOSBIBA1021-1G APOSBIBA1021-5G APOSBIBA1021-10G
H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
H-L-Dap(boc)-OMe·HCl
Formel: C₉H₁₉ClN₂O₄
MW: 254,711 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00798684
CAS-nummer: 114559-25-0