trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: trans-4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, Mal-AMCHC, trans-4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 1025 NOK
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,26 g/mol
Smeltepunkt: 164…168 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11519178
CAS-nummer: 69907-67-1