N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid N-Succinimidyl Ester, ATFB-SE
BIBP1071-1G BIBP1071-100MG BIBP1071-250MG
APOSBIBP1071-1GEA 8575 NOK
APOSBIBP1071-1G APOSBIBP1071-100MG APOSBIBP1071-250MG
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Formel: C₁₁H₄F₄N₄O₄
MW: 332.17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00467437
CAS-nummer: 126695-58-7