Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
BIBP1076-500MG BIBP1076-1G BIBP1076-5G
APOSBIBP1076-500MGEA 825 NOK
APOSBIBP1076-500MG APOSBIBP1076-1G APOSBIBP1076-5G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₅
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01076133
CAS-nummer: 123106-21-8