4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine
BIBP1079-250MG BIBP1079-1G BIBP1079-5G
APOSBIBP1079-250MGEA 1500 NOK
APOSBIBP1079-250MG APOSBIBP1079-1G APOSBIBP1079-5G
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥99%
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine
Formel: C₁₉H₁₈N₄O₄
MW: 366,38 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11052920
CAS-nummer: 942518-20-9