Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Fmoc-Orn(N3)
BIBP1083-250MG BIBP1083-1G BIBP1083-5G
APOSBIBP1083-250MGEA 1600 NOK
APOSBIBP1083-250MG APOSBIBP1083-1G APOSBIBP1083-5G
Fmoc-δ-azido-Nva-OH ≥98%
Fmoc-δ-azido-Nva-OH
Formel: C₂₀H₂₀N₄O₄
MW: 380,40 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1097192-04-5