Calcimycin (A23187)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
BIC1006-10MG BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA 2900 NOK
APOSBIC1006-10MG APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Formel: C₂₉H₃₇N₃O₆
MW: 523.63 g/mol
Smeltepunkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00151202
CAS-nummer: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1