Coelenterazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: CLZN
BIC1018-1MG BIC1018-5MG
APOSBIC1018-1MGEA 1700 NOK
APOSBIC1018-1MG APOSBIC1018-5MG
Coelenterazine
Coelenterazine
Formel: C₂₆H₂₁N₃O₃
MW: 423,472 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00467176
CAS-nummer: 55779-48-1