2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 930 NOK
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Formel: C₇H₇O₆P
MW: 218,10 g/mol
Smeltepunkt: 162 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00042645
CAS-nummer: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5