5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIC1063-100MG BIC1063-50MG
APOSBIC1063-100MGEA 4750 NOK
APOSBIC1063-100MG APOSBIC1063-50MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Formel: C₂₉H₁₉NO₁₁
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00037466
CAS-nummer: 150347-59-4