5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
BIC1066-100MG BIC1066-250MG
APOSBIC1066-100MGEA 3500 NOK
APOSBIC1066-100MG APOSBIC1066-250MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Formel: C₂₅H₁₆O₉
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00467494
CAS-nummer: 124387-19-5