Cytidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 270 NOK
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Cytidine
Cytidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243.22 g/mol
Smeltepunkt: 210…220 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006545
CAS-nummer: 65-46-3