Coomassie Brilliant Blått G-250
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: C.I. 42655
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 1700 NOK
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Coomassie Brilliant Blått G-250
Coomassie Brilliant Blått G-250
C.I. 42655
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854,04 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078482
CAS-nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4