Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
BIC5002-5G BIC5002-10G
APOSBIC5002-5GEA 1800 NOK
APOSBIC5002-5G APOSBIC5002-10G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
MW: 527,12 g/mol
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00078193
CAS-nummer: 36051-68-0