Coenzyme A trilithium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIC7401-100MG BIC7401-500MG BIC7401-250MG
APOSBIC7401-100MGEA 2200 NOK
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG APOSBIC7401-250MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Formel: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00075848
CAS-nummer: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9