D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 6900 NOK
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Formel: C₆H₁₂O₆
Smeltepunkt: 146…152 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00037545
CAS-nummer: 40762-22-9