4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Leverandør: Apollo Scientific
BICL5067-1G BICL5067-2G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 4825 NOK
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-2G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formel: C₂₀H₂₂O₇
MW: 374,39 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 176299-96-0