2'-Deoxycytidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
BID1650-25G BID1650-50G BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA 895 NOK
APOSBID1650-25G APOSBID1650-50G APOSBID1650-100G
2'-Deoxycytidine
2'-Deoxycytidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₄
MW: 227.22 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006547
CAS-nummer: 951-77-9