2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Deoxyguanosine triphosphate trisodium salt, 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 2600 NOK
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
MW: 573,12 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00080337
CAS-nummer: 93919-41-6