all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5(Z),8(Z),11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosapentaenoic Acid, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA
BIE1310-5G BIE1310-10G BIE1310-25G
APOSBIE1310-5GEA 1350 NOK
APOSBIE1310-5G APOSBIE1310-10G APOSBIE1310-25G
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Formel: C₂₀H₃₀O₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065716
CAS-nummer: 10417-94-4