Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 1800 NOK
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formel: C₃₁H₃₆N₂O₆
Smeltepunkt: 76…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01862894
CAS-nummer: 333973-51-6