Fluorescein diacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIF4105-25G BIF4105-5G
APOSBIF4105-25GEA 1625 NOK
APOSBIF4105-25G APOSBIF4105-5G
Fluorescein diacetate
Fluorescein diacetate
Formel: C₂₄H₁₆O₇
Smeltepunkt: 200…203 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005062
CAS-nummer: 596-09-8
EINECS: 209-877-6